Tisk…
Fluvastatin sodium salt
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: XU 62-320, rel-(3S,5R,E)-7-(3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indol-2-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid sodium salt, Sodium rel-(3R,5S,E)-7-(3-(4-fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indol-2-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
458010010 458010050
ACRO458010010EA 2920 CZK
ACRO458010010 ACRO458010050
Fluvastatin sodium salt
Fluvastatin sodium salt
Vzorec: C24 H25FNNaO4
MW: 433,46 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00929076
CAS číslo: 93957-55-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4 %
HPLC ≥97.5 %