Tisk…
Topiramate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
456190010 456190050
ACRO456190010EA 2890 CZK
ACRO456190010 ACRO456190050
Topiramate 98%
Topiramate
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₈S
Bod tání: 125 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00865320
CAS číslo: 97240-79-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 128 °C
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -29° to -33° (20 °C, 589 nm) (c=1,MeOH)