Ofloxacin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
455670010
455670050
455670250
ACRO455670010EA
1660
CZK
ACRO455670010
ACRO455670050
ACRO455670250
Ofloxacin 98%
Ofloxacin
Vzorec:
C₁₈H₂₀FN₃O₄ Bod tání: 280…275 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00226105 CAS číslo: 82419-36-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.2 % |
HPLC | ≥97.5 % |