Tisk…
6-Bromoisatin 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 6-Bromoindoline-2,3-dione
455510050 455510250
ACRO455510050EA 2490 CZK
ACRO455510050 ACRO455510250
6-Bromoisatin 95%
6-Bromoisatin
Vzorec: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,03 g/mol
Bod tání: 274 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01631138
CAS číslo: 6326-79-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 267 to 275 °C
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥94 %