Oxacillin sodium salt 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
455440010
455440050
ACRO455440010EA
1410
CZK
ACRO455440010
ACRO455440050
Oxacillin sodium salt 95%
Oxacillin sodium salt
Vzorec:
C₁₉H₁₈N₃NaO₅S MW: 423.42 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00056864 CAS číslo: 1173-88-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 3.5 to 5.0 % |
HPLC | ≥94 % |