Tisk…
2-Aminopyridine-6-methanol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (6-Aminopyridin-2-yl)methanol
450040010 450040050
ACRO450040010EA 5450 CZK
ACRO450040010 ACRO450040050
2-Aminopyridine-6-methanol 97%
2-Aminopyridine-6-methanol
Vzorec: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Bod tání: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09863097
CAS číslo: 79651-64-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
GC ≥96.0 %