Tisk…
5-Fluorobenzoxazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
455610010 455612500
ACRO455610010EA 9890 CZK
ACRO455610010 ACRO455612500
5-Fluorobenzoxazole 97%
5-Fluorobenzoxazole
Vzorec: C7H4FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458151
CAS číslo: 221347-71-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %