Tisk…
Nitrid boritý 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
441800500 441802500
ACRO441800500EA 3580 CZK
ACRO441800500 ACRO441802500
Nitrid boritý 98%
Nitrid boritý
Vzorec: BN
MW: 24,82 g/mol
Bod tání: 2700…3000 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011317
CAS číslo: 10043-11-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥97.5 %
Particle size 0.17 to 5 µm