Tisk…
Nimodipine
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Isopropyl 5-(2-methoxyethyl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Isopropyl 2-Methoxyethyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
329280010 329280050
ACRO329280010EA 2880 CZK
ACRO329280010 ACRO329280050
Nimodipine
Nimodipine
Vzorec: C₂₁H₂₆N₂O₇
MW: 418,45 g/mol
Bod tání: 124…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153848
CAS číslo: 66085-59-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 130 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 4 h)
HPLC ≥97.5 %