Tisk…
Ruthenium(III) chloride oxide ≥85%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ruthenium oxychloride, Tetraamminechlorohydroxoruthenium(III) chloride, Ruthenium Red
279710010 279710050
ACRO279710010EA 4270 CZK
ACRO279710010 ACRO279710050
Ruthenium(III) chloride oxide ≥85%, pure
Ruthenium(III) chloride oxide
Vzorec: H₄₂Cl₆N₁₄O₂Ru₃
MW: 786.354 g/mol
Bod tání: >500 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011479
CAS číslo: 11103-72-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark red or purple Powder
Elemental Analysis 34 to 39 % (Ru)