5-Methylisatin 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
206860010
206860050
ACRO206860010EA
1310
CZK
ACRO206860010
ACRO206860050
5-Methylisatin 95%
5-Methylisatin
Vzorec:
C₉H₇NO₂ Bod tání: 180 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005721 CAS číslo: 608-05-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Orange-red to red-purple to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 186 to 190 °C |
HPLC | ≥94 % |