Tisk…
Pentafluorobenzoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid
129910050 129910250 129911000
ACRO129910050EA 864 CZK
ACRO129910050 ACRO129910250 ACRO129911000
Pentafluorobenzoic acid 99%
Pentafluorobenzoic acid
Vzorec: C₇HF₅O₂
MW: 212,08 g/mol
Bod varu: 220 °C (760 mmHg)
Bod tání: 100…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002406
CAS číslo: 602-94-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 104 °C
GC ≥98.5 %