Tisk…
Metanil yellow
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Acid Yellow 36, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
413720010 413721000 413722500
ACRO413720010EA 7140 CZK
ACRO413720010 ACRO413721000 ACRO413722500
Metanil yellow
Metanil yellow
Vzorec: C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
MW: 375.38
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007486
CAS číslo: 587-98-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Golden to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥88 %
UV Lambda max 413 to 419 nm (in methanol)
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥400
Visual transition interval from pH 1.2 (red) to 2.3 (yellow)