Tisk…
Methyl-5-bromo-2-furoate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-furoic acid methyll ester, 5-Bromo-2-furancarboxylic acid methyll ester, Methyl 5-Bromo-2-furancarboxylate, Methyl 5-Bromo-2-furoate, Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
355750010 355750050 355750250
ACRO355750010EA 1240 CZK
ACRO355750010 ACRO355750050 ACRO355750250
Methyl-5-bromo-2-furoate 98%
Methyl-5-bromo-2-furoate
Vzorec: C₆H₅BrO₃
MW: 205,01 g/mol
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092313
CAS číslo: 2527-99-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥97.5 %