Tisk…
Síran zinečnatý heptahydrát, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
4382.1000EA 2040 CZK
4382.1000 4382.0100
Síran zinečnatý heptahydrát, J.T.Baker®
Síran zinečnatý heptahydrát
Vzorec: ZnSO₄·7H₂O
MW: 287.56
Bod tání: 100
MDL Number: MFCD00149894
CAS číslo: 7446-20-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10293
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Exceeds ACS Specifications
Assay 99.0 - 103.0 %
Ammonium (NH4) max. 0.001 %
Calcium (Ca) max. 0.005 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Magnesium (Mg) max. 0.005 %
Sodium (Na) max. 0.05 %
Lead (Pb) max. 0.003 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Nitrate (NO3) max. 0.002 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.4 - 6.0
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 5
Manganese (Mn) max. 3