Tisk…
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 10-hydroxy-7-ethylcamptothecin, (S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 7-Ethyl-10-hydroxy-20(S)-Camptothecin, SN-38, NK 012
459090010 459091000
ACRO459090010EA 10890 CZK
ACRO459090010 ACRO459091000
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin 98%
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
Vzorec: C₂₂H₂₀N₂O₅
MW: 392.40 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00871873
CAS číslo: 86639-52-3
UN: 1544
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥97.5 %