Tisk…
Ubbelohdeho viskozimetry, ViscoClock plus
Dodavatel: SI Analytics
285417900 285417910 285417930
616-0160EA 62200 CZK
616-0160 616-0161 616-0162
Ubbelohdeho viskozimetry, ViscoClock plus
Viskozimetry Viskozimetry automatické kapilární
ViscoClock plus je elektronická časovací jednotka pro skleněné kapilární viskozimetry používané ke stanovení kinematické a relativní viskozity.
  • automatické měření časů průtoku
  • součástí je integrovaný stojánek na viskozimetr z odolného PPA polymeru pro teploty do 150 °C
  • elektromagnetický odvzdušňovací ventil pro pohodlnou manipulaci s viskozimetrem Ubbelohde
  • ukládání dat včetně času, datumu, ID viskozimetru, ID vzorku
Speciálně navrženo pro viskozimetry typu Ubbelohde, které jsou známé svou nejvyšší přesností.