Tisk…
Salicylaldehyde azine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Salicylaldazine
456940050 456940250 456941000
ACRO456940050EA 1920 CZK
ACRO456940050 ACRO456940250 ACRO456941000
Salicylaldehyde azine 99%
Salicylaldehyde azine
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,26 g/mol
Bod tání: 218…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043496
CAS číslo: 959-36-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %