Isooktán, Wasser_0,005
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
85821.230EA
3610
CZK
85821.230
85821.269
Isooktán, Wasser_0,005
Izooktán
Vzorec:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ MW: 114.23 Bod varu: 99.2 °C (1013 hPa) Bod tání: –107 °C Hustota: 0.692 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: -12 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008943 CAS číslo: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3 II Merck Index: 13,05212 |