Tisk…
n-Hexan, anhydrous (max. 0.003% H₂O)
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85819.230EA 2100 CZK
85819.230 85819.269
n-Hexan, anhydrous (max. 0.003% H₂O)
n-Hexan
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Bod varu: 69 °C (1013 hPa)
Bod tání: –94,3 °C
Hustota: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009520
CAS číslo: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM