Tisk…
Chloroform, Wasser_0,005 Stabilised
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilization: 0.005 % max. 2-Methyl-2-buten
85815.230EA 1440 CZK
85815.230 85815.269
Chloroform, Wasser_0,005 Stabilised
Chloroform
Vzorec: CHCl₃
MW: 119.38
Bod varu: 61.7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000826
CAS číslo: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM