Tisk…
Vysoce výkonné, automatické odmrazování, −30 °C mrazničky, TSX
Dodavatel: Thermo Scientific
TSX2330FV TSX1230FV TSX3030FV TSX5030FV
HERATSX2330FVEA 248780 CZK
HERATSX2330FV HERATSX1230FV HERATSX3030FV HERATSX5030FV
Vysoce výkonné, automatické odmrazování, −30 °C mrazničky, TSX
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Vysoce výkonné lékárenské chladničky Thermo Scientific™ řady TSX jsou navrženy s funkcemi, které podporují ochranu vzorků a cíle udržitelnosti pro skladování léčiv, vakcín, chemoterapie a dalšího skladování v lékařství a lékárně vyžadující 2 až 8 °C. Technologie V-drive řady je navržena tak, aby poskytovala stejnoměrnost teploty, která se neustále přizpůsobuje uživatelským vzorům, a nabízí významné úspory energie, aniž by byla ohrožena ochrana. Řada TSX, certifikovaná podle standardu NSF/ANSI 456 Vaccine Storage, vám může pomoci splnit předpisy a směrnice CDC, Světové zdravotnické organizace a dalších ministerstev zdravotnictví týkající se skladování a manipulace s vakcínami. Řada TSX poskytuje výkon a kvalitu, kterou potřebujete, navíc k nízkému zvuku, nízké spotřebě energie a výjimečnému uživatelskému zážitku, který si zasloužíte.
  • Nucená cirkulace vzduchu pro rovnoměrnost teploty a rychlou obnovu teploty
  • Neinvazivní odmrazování s cyklem řízeným časem a teplotou
  • Tichý provoz při pouhých 52 dBA
  • Klíčový vypínač se snadno použitelným zabezpečením nastavené hodnoty
  • Samozavírací dvířka s 90° zarážkou pro usnadnění nakládání zásob
  • Vestavěné kontakty dálkového alarmu
  • Standardní výstup s vlastním napájením 4 až 20 mA
Technologie V-Drive: Zatímco konvenční chladivo, vysoce výkonné chladničky a mrazničky používají jednorychlostní kompresory, které se neustále zapínají a vypínají, pohon V-drive řady TSX běží s proměnnými otáčkami, aby přizpůsobil chladicí výkon podmínkám uvnitř i vně chladničky nebo mrazničky. V kombinaci s automatickým ovládáním ladění tento pohon s proměnnými otáčkami optimalizuje rychlost chodu kompresorů podle aktuálních podmínek. Při častém otevírání dveří nebo při přidávání vzorků do chladničky nebo mrazničky řídicí systém detekuje aktivitu a zvyšuje rychlost pohonu, aby se teploty rychle vrátily na nastavenou hodnotu. Tato inovativní technologie je jedním z důvodů, proč řada TSX poskytuje vynikající rychlost obnovení otevření dveří (DOR) a větší klid pro rušné laboratoře. Když jsou podmínky stabilní, například když jednotka běží přes noc nebo o víkendech, běží měnič nízkou rychlostí, což snižuje spotřebu energie a zároveň udržuje stabilní teplotu vzorků.
Jednotka má 4 kolečka; přední 2 jsou uzamykatelné.
Vyrobeno v oceněném zařízení s nulovým odpadem na skládkách, Thermo Scientific™ DeviceLink™ Connect ready, což vám umožní mít s vaší jednotkou propojenou zkušenost, takže vždy – a kdekoli – budete znát bezpečnost svých vzorků a výkon vašeho lednice nebo mrazák. Kompatibilní s bezdrátovými monitorovacími systémy a vzdálenými alarmovými kontakty včetně našich bezdrátových monitorovacích systémů Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Pro. Alternativní konfigurace křídel dveří a typy dveří. Další a alternativní drátěné koše, police a zásuvky. Volně stojící nebo továrně instalované zapisovače. Vnitřní povrch z nerezové oceli, sady adaptérů E-Lock, vysílače 4 až 20 miliampérů a další moduly dálkového alarmu. Speciální, regionální a pro danou zemi specifické zástrčky, 120měsíční záruka na kompresor (v jednotlivých zemích se liší, pro podrobnosti nás prosím kontaktujte). Zahrnutý certifikát o kalibraci podle NIST (Národní institut pro standardy a technologie, dříve National Bureau of Standards) sledovatelný nástroj zahrnuje číslo modelu a certifikát sériového čísla, volitelné programy validačního testování zahrnují interní a terénní mapování teplot a kvalifikaci instalace (IQ ) a programy provozní kvalifikace (OQ), výsledky volitelných továrních akceptačních testů včetně protokolů testů kontroly kvality a grafů teplot kontroly kvality.
Testováno podle GMP Clean Room Class A/ISO 5 & 6 (ISO EN 14644-1) se snadno čistitelnými povrchy podporujícími USP a nebezpečné směšování léků a další prostředí čistých prostor. Testováno a certifikováno, aby odpovídalo designu a bezpečnostním normám UL 471, 61010 a směrnici CE 2011/65/EU a 2015/863. Ergonomicky tvarovaná klika dveří s měkkým úchopem. Mikroprocesorový ovladač je nakloněný, aby se zabránilo namáhání krku, Pohodlné, plně výsuvné a nastavitelné zásuvky koše, Whisper tichý s hladinou zvuku 52 dBA, což umožňuje koncovým uživatelům pracovat vedle chladničky bez rozptylování. Samozavírací dvířka s 90° zarážkou pro usnadnění nakládání zásob. Certifikace US EPA ENERGY STAR s až o 40 % nižší spotřebou energie než běžné modely s chladivem*. Certifikát ACT Environmental Impact Factor Label Certified, poskytující třetí stranou ověření udržitelných dopadů produktu, jeho provozu a konce jeho životnosti. Přírodní, chladiva R290 a vodou foukaná pěna činí řadu TSX v souladu s předpisy EU F-GAS , Politika významných nových alternativ (SNAP) Agentury pro ochranu životního prostředí USA a další globální předpisy pro životní prostředí.
Certifikace: UL, cUL, ENERGYSTAR, CE.