Tisk…
Multimetr (pH/ISE/vodivost/DO), stolní, inoLab® Multi 9630 IDS
Dodavatel: WTW
1FD570 1FD57K
665-0487EA 94370 CZK
665-0487 665-0525
Multimetr (pH/ISE/vodivost/DO), stolní, inoLab® Multi 9630 IDS
Electrochemistry Meters Meřiče pH a multimetry
Digitální multimetr s vysokým výkonem a třemi galvanicky izolovaným měřicími kanály pro měření hodnot pH/mV, ISE (včetně inkrementálních metod), vodivosti a kyslíku. S obsáhlými GLP funkcemi.
  • lze současně provádět měření na třech nezávislých měřicích kanálech
  • uživatelsky nastavitelné kombinace shodných nebo rozdílných parametrů
  • kontinuální kontrola měření (CMC) pro měření v optimálním rozmezí pH hodnot
  • funkce kontrola kvality senzoru (QSC) sleduje aktuální stav speciálních IDS elektrod
  • digitální zpracování a přenos dat (v souladu s GLP) prostřednictvím USB rozhraní
  • barevný a jasný displej se skleněnou ochrannou vrstvou, tělo z vysoce kvalitního litého zinku a klávesnice s antibakteriální úpravou
  • 'wireless ready': může být používán s novými IDS bezdrátovými senzory (jsou nutné bezdrátové moduly, nejsou součástí dodávky)
Multimetr inolab® Multi 9630 IDS měří hodnoty pH, mV, DO (saturace, koncentrace, parciální tlak, BSK), vodivosti (specifický odpor, salinita, TDS), teploty a zákalu.
The meter can be used with standard IDS sensors, 'wireless ready' IDS sensors (wireless modules required) and conventional pH/ORP/ISE electrodes (integratable adapter/module required). IDS sensors distinctively store their serial number and calibration records for immediate operation. They also process the measurement signal and thus enhance the quality of measured data. The optional wireless functionality eliminates the need for disturbing cables.
Informace o príslušenství: další typy kabelů jsou k dispozici na vyžádání.
Informace o dodávce: zařízení (pouze měřič) je dodáváno s univerzálním napájecím zdrojem, stojanem a návodem k použití, software MultiLab® Importer a MultiLab® User a USB kabelem.
Set K navíc obsahuje: digitální IDS pH elektrodu SenTix® 980, pufry 4, 7 a 10,01, 3 mol/l KCl, optickou IDS kyslíkovou sondou FDO® 925, digitální IDS vodivostní celu TetraCon® 925, 0,01 mol/l KCl, vodivostní standard.