Tisk…
VWR® Blue Line, Židle a stoličky, laboratorní
Dodavatel: VWR Collection
132-1375EA 3873 CZK
132-1375 132-1376 132-1377 132-1378 132-1379
VWR® Blue Line, Židle a stoličky, laboratorní
Židle
Robustní židle a stoličky pro laboratoře mohou být využívány v mnoha aplikacích, od farmaceutických, biotechnických a zdravotnických až po využití v čistých prostorách. Sedadlo vyrobené z antibakteriální koženky a zádová opěrka z plastu jsou spojeny bez zbytečných kloubů nebo spojů. Proto je židle velice snadná na údržbu.
  • Funkce 3-D flex na přední hraně sedadla a opěradlo automaticky následuje
  • Pevná plastová hvězdicová základna v černé barvě
  • Barevná uzavřená skořepina sedáku
  • Snadno se čistí, je omyvatelný a odolný vůči dezinfekčním prostředkům
  • Beze spár díky hygienickému designu
  • Integrovaná rukojeť zajišťuje maximální mobilitu a jednoduchou manipulaci
  • Plynový zvedák pro rychlé nastavení výšky v sedě
  • Kryt chrání plynový výtah před prachem a nečistotami
Certifikace: Vhodné pro čisté prostory kategorie 3 dle ISO 14644-1.
Vhodné pro používání v biotechnologických laboratořích: třídy S1, S2, a S3.
V souladu s požadavky GMP. S ověřením GS.
Informace o príslušenství: Identifikační spona umožňuje snadné označení každé židle. U každé židle může být snadno identifikován uživatel a pracoviště Tím je na pracovišti vytvořen systém. Může být kdykoliv přidána a kdykoliv odstraněna. V každé dodávce je obsažena identifikační spona.