Tisk…
Lactobionic acid 97% (by titrimetric analysis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanoic acid, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid
J66368.14 J66368.22 J66368.30
J66368.14EA 2960 CZK
J66368.14 J66368.22 J66368.30
Lactobionic acid 97% (by titrimetric analysis)
Lactobionic acid
Soluble in water
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₂
MW: 358,30 g/mol
Bod tání: 113…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078147
CAS číslo: 96-82-2
EINECS: 202-538-3
Merck Index: 14,5342
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Colour White to Off-White
Form Powder
Assay (Titration) 97% min
Water Content (Karl Fischer Titration) 5,0% max