Tisk…
Piperonyl butoxide tech. 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 5-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, 5-((2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)methyl)-6-propylbenzo[d][1,3]dioxole, NSC 8401
H60771.AC H60771.AE
H60771.ACEA 783 CZK
H60771.AC H60771.AE
Piperonyl butoxide tech. 90%, technická kvalita
Piperonyl butoxide
Piperonyl butoxide is used as a pharmaceutical intermediate.
  • Soluble in benzene, ethanol and methanol
Vzorec: C₁₉H₃₀O₅
MW: 338,44 g/mol
Bod varu: 155 °C (0,3 mmHg)
Hustota: 1,059
Bod vzplanutí: 171 °C (340 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005842
CAS číslo: 51-03-6
EINECS: 200-076-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Formula Weight 338,44
Purity 90%
Refractive Index 1,498
Assay (GC) >88,0%