Ethylene glycol monovinyl ether ≥96.5% (by GC), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Vinyl Cellosolve, Ethylene glycol vinyl ether, 2-Vinyloxyethanol, Vinyl Glycol, 2-(Vinyloxy)ethan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
410020-10ML
410020-50ML
SIAL410020-10MLEA
1370
CZK
SIAL410020-10ML
SIAL410020-50ML
Ethylene glycol monovinyl ether ≥96.5% (by GC), Sigma-Aldrich®
Ethylene glycol monovinyl ether
Vzorec:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Bod varu: 143 °C (lit.) Hustota: 0,982 g/mL (25 °C) (lit.) |
MDL Number:
MFCD00192151 CAS číslo: 764-48-7 UN: 3271 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Purity (GC) | 96,5% |
Refractive index (n20/D) | 1,436 (lit.) |
Form | Liquid |
Colour | Colourless |
Infrared spectrum | Conforms to structure |