Tisk…
Ethanol eurodenatured ≥99%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Dodavatel: VWR Chemicals
85830.290EA 1120 CZK
85830.290 85830.360 85830.410 85830.460 85830.550
Ethanol eurodenatured ≥99%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Ethanol Eurodenatured
Vzorec: H₃CCH₂OH
CAS číslo: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (V/V) min. 97%
Assay (GC) min. 99%
Denatonium benzoate (ppm) 12.3 - 14.7 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.97 - 1.13 %
2-Propanol (V/V) 0.97 - 1.13%
Produktová specifikace
Environmentally Preferable Safer Human and Environmental Health
Certifikát ochrany životního prostředí EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion