Tisk…
Ethanol eurodenatured ≥96%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Dodavatel: VWR Chemicals
85829.290EA 895 CZK
85829.290 85829.320 85829.360 85829.410 85829.460 85829.550
Ethanol eurodenatured ≥96%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Ethanol Eurodenatured
Vzorec: H₃CCH₂OH
CAS číslo: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (V/V) min. 93%
Denatonium benzoate (ppm) 11.8 - 13.8 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.93 - 1.09 %
2-Propanol (V/V) 0.93 - 1.09%