Tisk…
Ethanol eurodenatured ≥70%, TechniSolv® (1:1:1)
Dodavatel: VWR Chemicals
85825.360EA 1630 CZK
85825.360 85825.440 85825.550
Ethanol eurodenatured ≥70%, TechniSolv® (1:1:1)
Ethanol Eurodenatured
Vzorec: H₃CCH₂OH
MW: 46,07 g/mol
CAS číslo: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (V/V) min. 68.4%
Denatonium benzoate (ppm) 7.9 - 9.2 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.68 - 0.80 %
2-Propanol (V/V) 0.68 - 0.80%