Tisk…
Ethanol eurodenatured 96, TechniSolv® (1:1:1)
Dodavatel: VWR Chemicals
85824.360EA 2130 CZK
85824.360 85824.440
Ethanol eurodenatured 96, TechniSolv® (1:1:1)
Ethanol Eurodenatured
Vzorec: H₃CCH₂OH
MW: 46.07 g/mol
CAS číslo: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (V/V) min. 93.8%
Denatonium benzoate (ppm) 11.8 - 13.8 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.93 - 1.09 %
2-Propanol (V/V) 0.93 - 1.09%