Tisk…
Konduktometr/TDS tester, Thermo Scientific™ Eutech™ Elite CTS
Dodavatel: EUTECH
ELITECTSCUP ELITECTSCUPKIT ELITECTSPIN ELITECTSPINKIT
663-0357EA 4910 CZK
663-0357 663-0352 663-0358 663-0351
Konduktometr/TDS tester, Thermo Scientific™ Eutech™ Elite CTS
Meřiče elektrochemické Konduktometry
Tyto odolné, uživatelsky přívětivé testery současně zobrazují vodivost/TDS/slanost s teplotou. Jsou k dispozici s kolíkovým nebo pohárkovým senzorem. Robustní pohárkový senzor je vybaven senzorovým prvkem z průmyslové nerezové oceli SS316, který chrání před drsnými vzorky a zajišťuje vynikající chemickou odolnost. Umožňuje také uživateli měřit menší objemy umístěním kapaliny přímo do šálku.
  • intuitivní obsluha pomocí tlačítek a velkého grafického LCD displeji s podsvícením
  • funkce auto-hold; kalibrace 1-stiskem tlačítka
  • snadná výměna senzorů
  • vodotěsná krytka s indikátorem plnění
  • díky širokému, stabilnímu spodnímu dílu může stát samostatně
  • dodáváno se šňůrkou pro terénní měření
  • IP 67 vodotěsné krytí
Typické aplikace: environmentální, zemědělské a zahradnické aplikace akvária, hydroponie, bazény, výuka a průmyslové (chladicí věže).
Záruka: 1 rok
Informace o dodávce: dodáno s vpichovým senzorem nebo pohárkem na vzorek, šňůrkou, bateriemi a návodem.
Kit navíc obsahuje přenosný obal a vodivostní standardy (1413 µS/cm a 2764 µS/cm (5 sáčků každý)).