Tisk…
Kapesní pH/°C měřiče, Thermo Scientific™ Eutech™ Elite pH
Dodavatel: EUTECH
ELITEPH ELITEPHKIT ELITEPHSPEAR ELITEPHSPEARKI
662-2303EA 4540 CZK
662-2303 662-2280 662-2304 662-2282
Kapesní pH/°C měřiče, Thermo Scientific™ Eutech™ Elite pH
Meřiče elektrochemické Meřiče pH a multimetry
Tyto odolné a uživatelsky přívětivé testery se vyznačují současným zobrazením pH a teploty a poskytují přesná měření pro analýzu vody. K dispozici ve standardní verzi nebo se senzorem otevřených pórů hrotem pro přímé měření pevných nebo polotuhých vzorků, jako je sýr, maso, ovoce, chléb a další.
  • intuitivní obsluha pomocí tlačítek a velkého grafického LCD displeji s podsvícením
  • funkce auto-hold; kalibrace 1-stiskem tlačítka
  • snadná výměna senzorů
  • dodáváno se šňůrkou pro terénní měření
  • IP 67 vodotěsné krytí
  • pouze standardní verze: vodotěsná krytka s indikátorem plnění
  • pouze standardní verze: díky širokému, stabilnímu spodnímu dílu může stát samostatně
Typické aplikace: hodnocení kvality pitné a odpadní vody, chemický průmysl, akvakultury, chladicí věže, zemědělství - výzkum a výroba, environmentální aplikace, obory life science, biochemický a farmaceutický výzkum, elektronický průmysl, potravinářský průmysl a výukové účely.
Záruka: 1 rok
Informace o dodávce: dodáno se senzorem, šňůrkou, bateriemi a návodem.
Kity navíc obsahují látkový kufřík a sadu pufrů v sáčcích (pH 4,01/7,00/10,01; deionizovaná voda (5× 20 ml každý)).