Tisk…
Overaly chemicky odolné, 4532+
Dodavatel: 3M
4532PLUSBM 4532PLUSBXL 4532PLUSWS 4532PLUSWM 4532PLUSW3X 4532PLUSWL 4532PLUSWXL 4532PLUSBL 4532PLUSB3X 4532PLUSB2X 4532PLUSW2X
MMMA4532PLUSBMEA 7760 CZK
MMMA4532PLUSBM MMMA4532PLUSBXL MMMA4532PLUSWS MMMA4532PLUSWM MMMA4532PLUSW3X MMMA4532PLUSWL MMMA4532PLUSWXL MMMA4532PLUSBL MMMA4532PLUSB3X MMMA4532PLUSB2X MMMA4532PLUSW2X
Overaly chemicky odolné, 4532+
Jednorázové oděvy
Tyto overaly s nízkým pouštěním vláken, vyrobené z měkkého a vysoce prodyšného SSMMS materiálu, poskytují lepší ochranu ke kapalinám a prachu. 5vrstvý SSMMS materiál je speciálně ošetřen k lepšímu odpuzování určitých olejů a rozpouštědel umožňující použití tohoto výrobku v mnoha aplikacích, které nejsou obvykle vhodné pro overaly na bázi SMS.
  • vynikající bariéra proti částicím a určité omezení proti postřiku chemikálií (CE typ 5/6)
  • ošetření na odpuzování alkoholu a oleje
  • robustní, ale měkká vysoce prodyšná tkanina SSMMS s antistatickou úpravou
  • elastický pas