Tisk…
VWR®, Dotykovým váhy sušicí, MBT
Dodavatel: VWR Collection
611-3452EA 64840 CZK
611-3452 611-3454 611-3455 611-3717 611-3718 611-3716 611-3719 611-5279
VWR®, Dotykovým váhy sušicí, MBT
Analyzátory Analyzátory vlhkosti
Analyzátory vlhkosti s velkým barevným dotykovým displejem poskytují uživatelsky příjemný přístup k pokročilým aplikacím a interním databázím. Uživatel má intuitivní přístup k rychlému programování sušicích cyklů prostřednictvím menu řízených ikonami.
  • zobrazení průběhu sušení v reálném čase
  • váhový systém s elektromagnetickou kompenzaci sil pro lepší odezvu/citlivost (modely 64M a 163M)
  • snímač hmotnosti s vysokým rozlišením (modely 163L a 62L)
  • ve výchozí databázi je již uloženo více než 30 produktů
  • přizpůsobitelné nastavení až pro deset uživatelů s ochranou
More Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Model MBT 64M MBT 163L MBT 62L MBT 163M-C MBT 163L-C MBT 64M-C MBT 62L-C MBT 203M
Environmentally Preferable
Kapacita 60 g 160 g 60 g 160 g 160 g 60 g 60 g 200 g
Moisture range 0 - 100%; 0,01%
Rozsah teplot 35…160 °C 35…160 °C 35…160 °C 35…160 °C 35…160 °C 35…160 °C 35…160 °C 35…160 °C
Tištěná data Graph of drying cycle, product description, customisable heading, GLP data, balance and thermometer calibration data
Displej Touch screen TFT 5'' (800×480) Touch screen TFT 5'' (800×480)
Zobrazené výsledky % humidity; % dry residue; % ATRO; weight (g) % humidity; % dry residue; % ATRO; weight (g) % humidity; % dry residue; % ATRO; weight (g)
Sušící programy Standard - Fast - Slow - Ramped steps Standard - Fast - Slow - Ramped steps
Mód konečného bodu/analýzy Drying modes: Time mode (1 - 99 min); automatic (%) or absolute automatic stop (g); manual % humidity; % dry residue; % ATRO; weight (g) Drying modes: Time mode (1 - 99 min); automatic (%) or absolute automatic stop (g); manual % humidity; % dry residue; % ATRO; weight (g)
Typ ohřívače Halogen infrared lamp Halogen infrared lamp
Velikost pánve Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm
Paměť programu 300/user (max. 10 users) 300/user (max. 10 users) 300/user (max. 10 users) 300/user (max. 10 users) 300/user (max. 10 users) 300/user (max. 10 users) 300/user (max. 10 users) 300/user (max. 10 users)
Rozlišení 0,0001 g 0,001 g 0,01 g 0,001 g 0,001 g 0,0001 g 0,01 g 0,001 g
Časovač 1 - 99 min
W×D×H 215×345×235 mm 215×345×235 mm 215×345×235 mm 215×345×235 mm 215×345×235 mm 215×345×235 mm 215×345×235 mm 215×345×235 mm
Weight 6,1 kg 4,9 kg 4,9 kg 6,1 kg 4,9 kg 6,1 kg 4,9 kg 4,7 kg