Tisk…
Ubrousky pro běžné použití Multitex® Ultra z 60
Dodavatel: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
10142-60BOX 10142-60W 11142-60B 11142-60W
115-2472EA 8400 CZK
115-2472 ZVGA10142-60W ZVGA11142-60B ZVGA11142-60W
Ubrousky pro běžné použití Multitex® Ultra z 60
Ubousky/Utěrky Utěrky jednorázové a ručníky Ubrousky pro běžné aplikace
Tyto kvalitní netkané ubrousky jsou vhodné jak pro čištění za morka nebo za sucha.
  • jednorázové
  • velice jemné a pevné
  • pojmou velký objem tekutiny
  • odolné proti roztržení, proti rozpouštědlům, jsou bezpečné pro použití s potravinami
Velice vhodné pro pracoviště přesné mechaniky, elektroniky a automobilového průmyslu a v lakovnách.