Tisk…
VWR®, Zásobníky na pracovní stůl
Dodavatel: VWR Collection
216-2002EA 2900 CZK
216-2002 216-2003 216-2004 216-2005
VWR®, Zásobníky na pracovní stůl
Krabice Boxy dávkovací
Průhledné nádoby na malé předměty, jako jsou pipetovací špičky nebo zkumavky a další volně ložený spotřební materiál.
  • Krycí kryty na velkorysých otvorech usnadňují plnění a dávkování a udržují produkty bez prachu
  • 4 rozměry, které jsou k dispozici pro zajištění široké škály potřeb pro skladování
  • Obsahuje gumové nožičky bez skluzů