Tisk…
VWR®, Špičky pipetovací, low binding
Dodavatel: VWR Collection
613-0373EA 1260 CZK
613-0373 613-0382
VWR®, Špičky pipetovací, low binding
Špičky pipetovací
Špičky s nízkým zadržováním jsou vyrobeny ze speciální pryskyřice, která zamezuje přichycení vzorku uvnitř špičky. Díky tomu omezíte plýtvání materiálu při výzkumu proteinů. Každá šarže má certifikaci na absenci proteáz a nukleáz.
  • širší těsnicí část zajišťuje lepší a dlouhotrvající těsnicí efekt bez protékání jak u nových, tak u starých pipet
  • garantováno bez stop DNáz, endotoxinů a těžkých kovů
  • špičky s graduací - díky graduaci lze provádět vizuální kontrolu přesnosti pipetování
  • Testovány na kontaminaci endotoxiny (pyrogen)
  • Pryskyřice jsou testovány na kontaminaci kovy
  • Certifikáty s výsledky zkoušek jsou provázány s číslem šarže
Předměty (špičky a krabičky na pipety) lze autoklávovat při 122 °C po dobu maximálně 20 minut při 1,03 baru.
Upozornění: Měl by být použit parní cyklus. Tyto předměty vždy sušte na vzduchu. Nepoužívejte cyklus sušení nebo cyklus skleněného nádobí, protože u plastů, které se zahřívají po delší dobu, může dojít k deformaci.
Typ:
Bevel Point™: Špičky se zkoseným hrotem zadržují méně kapalin a jsou dobrou volbou pro různé druhy úkonů.
UltraFine™: Špičky s ultrajemným hrotem a nezkoseným koncem jsou velmi ohebné a jsou tak vhodné pro dokonalé vyprázdnění špičky.
Wide orifice: Špičky s extra širokým otvorem poskytnout pipetování makrofágů nebo přilnavých vzorků DNA. Zkosený konec zamezuje přenos viskózních roztoků.
Možnosti balení
Hromadné: Hroty jsou dodávány v uzavíratelných PE sáčcích (1000 hrotů). Tato možnost balení se nedoporučuje, pokud plánujete hroty skladovat po dlouhou dobu a pokud je problémem zkroucení.
Věšáky (96 hrotů na stojan): Tyto stojany s hladkými zaoblenými hranami mají těžké závěsy s háčky, které jsou extrémně odolné, a ergonomickou západku, která nezachytí rukavice. Dostatečně silné, aby bylo možné mnohokrát autoklávovat. Samostatná vložka do stojanu obsahuje zkosenou horní část a extra pevný povrch pro vícekanálové pipetování.
Náplně nové generace: Náplňové systémy nové generace doplňují stojany na špičky pipet VWR a další značky. Jejich nízká uhlíková stopa z nich dělá ideální řešení pro cíle snížení odpadu v laboratoři. Uživatelé nepotřebují rukavice k doplňování stojanů na špičky – Next Generation doplňuje stojany, aniž by se uživatelé museli nových špiček dotýkat. Malý půdorys se rozšiřuje až na obal, s opětovně uzavíratelnou krabicí, která pomáhá maximalizovat úložný prostor v přeplněných laboratořích.