Tisk…
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Methylumbelliferyl beta-D-Glucopyranoside, 4-Methylumbelliferyl β-D-Glucopyranoside, 4-MU-β-D-Glc, 4-Methyl-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one, MUGlucosid
J66630.MD J66630.03 J66630.06
J66630.MDEA 1970 CZK
J66630.MD J66630.03 J66630.06
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside 99%
4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₆H₁₈O₈
MW: 338,312 g/mol
Bod tání: 210…212 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00063694
CAS číslo: 18997-57-4
EINECS: 242-736-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility Soluble in DMF (Dimethylformamide) or water
Purity 99%
Physical form Powder