Tisk…
Fmoc-Lys(Z)-OH 98% (by HPLC)
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-carbobenzoxy-L-lysine, Fmoc-Lys(Cbz)-OH, Fmoc-Lys(Z)-OH, Nalpha-Fmoc-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine, Nalpha-Fmoc-Nepsilon-Cbz-L-lysine
H62866.06 H62866.14
H62866.06EA 3020 CZK
H62866.06 H62866.14
Fmoc-Lys(Z)-OH 98% (by HPLC)
Fmoc-Lys(Z)-OH
Vzorec: C₂₉H₃₀N₂O₆
MW: 502,567 g/mol
Bod tání: 110…120 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00065662
CAS číslo: 86060-82-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity 97,5%
Purity method Assay (HPLC)