Voda, technická kvalita
Dodavatel: PanReac AppliChem
211074.0715
211074.0716
211074.1214
APPC211074.0715EA
1680
CZK
APPC211074.0715
APPC211074.0716
APPC211074.1214
Voda, technická kvalita
Voda
Manufactured by reverse osmosis has purity level comparable to two times distilled water.
Vzorec:
H₂O Bod varu: 100 °C Bod tání: 0 °C Hustota: 1,00 kg/l (20 ˚C) |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS číslo: 7732-18-5 |
Výsledky specifikačního testu
Form | Liquid |
Sterility | Not tested |
Conductivity | Max. 5,0 μS/cm |