Tisk…
Multiparametrové měřiče, ruční, Eutech PC 450 / PD 450
Dodavatel: EUTECH
ECPCWP45003 ECPCWP45004K ECPDWP45004K
664-0232EA 32170 CZK
664-0232 665-0488 665-0484
Multiparametrové měřiče, ruční, Eutech PC 450 / PD 450
Meřiče elektrochemické Meřiče pH a multimetry
Tyto přenosné měřiče měří buď pH, mV, vodivost, TDS, salinitu a teplotu (PC 450) nebo pH, mV, DO a teplotu (PD 450). Vyznačují se odolným vodotěsným a prachotěsným provedením s krytím IP67.
  • velký podsvícený displej s intuitivními symboly
  • Grip-Clip™: držák pro snadné a rychlé uchycení pH elektrody na kádinku nebo nádobu
  • automatické rozpoznání pH pufrů, možná 5 až 6bodová kalibrace, upozornění na potřebu provedení kalibrace
  • může uložit až 500 datových vět, snadný výstup dat prostřednictvím USB nebo RS232 kabelů (nejsou vždy součástí dodávky)
  • v souladu se zásadami GLP: zabudované hodiny reálného času označí čas a datum uložených a kalibračních údajů
  • lze používat se dvěma bateriemi typu AA nebo se síťovým adaptérem (není součástí dodávky)
  • stojánek nebo volitelná montážní sestava na stěnu pro pohodlné měření nebo skladování
PC 450 můžete používat s jednou kombinovanou sondou pH/vodivost nebo se samostatnými pH nebo vodivostními sondami.
Informace o dodávce: PC 450 je dodáván s kombinovanou elektrodou pH/Con/ATC a dvěma bateriemi typu AA.
PC 450 Kit je dodáván s pH elektrodou s dvojitým můstkem, vodivostní celou (K = 1,0), držákem elektrod Grip-Clip™, dvěma bateriemi typu AA, tvrdým přepravním kufříkem, USB kabelem a kalibračními roztoky.
PC 450 Combi Kit je dodáván s kombinovanou elektrodou pH/Con/ATC, dvěma bateriemi typu AA, tvrdýcm přepravním kufříkem a kalibračními roztoky.
PD 450 Kit je dodáván s pH elektrodou, RDO elektrodou s měřicím víčkem, dvěma bateriemi typu AA, kufříkem, USB kabelem, nerezovým ochranným krytem a kalibrační komůrkou pro RDO elektrodu a kalibračními roztoky.