Tisk…
pH/mV/°C/ISE metr, ruční, Eutech pH 450
Dodavatel: EUTECH
ECPHWP45002K ECPHWP45003K ECPHWP45000 ECPHWP45002
662-2275EA 20010 CZK
662-2275 662-2312 662-2301 662-2274
pH/mV/°C/ISE metr, ruční, Eutech pH 450
Electrochemistry Meters Meřiče pH a multimetry
Tento přenosný měřič je ideální pro použití v jakémkoli prostředí. Vyznačuje se odolným vodotěsným a prachotěsným provedením s krytím IP67.
  • velký podsvícený displej s intuitivními symboly
  • Grip-Clip™: držák pro snadné a rychlé uchycení pH elektrody na kádinku nebo nádobu
  • automatické rozpoznání pufrů, možná 5 až 6bodová kalibrace, upozornění na potřebu provedení kalibrace
  • může uložit až 500 datových vět, snadný výstup dat prostřednictvím USB nebo RS232 kabelů (nejsou vždy součástí dodávky)
  • v souladu se zásadami GLP: zabudované hodiny reálného času označí čas a datum uložených a kalibračních údajů
  • lze používat se dvěma bateriemi typu AA nebo se síťovým adaptérem (není součástí dodávky)
  • stojánek nebo volitelná montážní sestava na stěnu pro pohodlné měření nebo skladování
Měřič pro měření s pH, ORP nebo ISE elektrodami s BNC konektorem.
Informace o dodávce: Samotná jednotka (bez elektrod) je dodávána s držákem elektrod Grip-Clip™ a dvěma AA bateriemi.
Sada 1 navíc obsahuje pH elektrodu s dvojitým můstkem a ATC sondu.
Sada 2 navíc obsahuje pH elektrodu s dvojitým můstkem a ATC sondu, tvrdý přepravní kufřík, USB kabel, pH pufry, uchovávací roztok a oplachovací roztok.
Sada 3 navíc obsahuje pH / ATC elektrodu dvojitým můstkem, tvrdý přepravní kufřík, USB kabel, pH pufry, uchovávací roztok a oplachovací roztok.