Tisk…
VWR® Traceable® excursion trac, Teploměry s USB dataloggery pro práci s tekutým dusíkem
Dodavatel: VWR Collection
620-2633EA 16250 CZK
620-2633 620-2634
VWR® Traceable® excursion trac, Teploměry s USB dataloggery pro práci s tekutým dusíkem
Teploměry Teploměry digitální
Tyto USB Traceable® excursion trac LN₂ datalogerové teploměry monitorují teplotu v kapalném dusíku v Dewarově nádobě, pokrývají kryogenní potřeby citlivých, nenahraditelných biologických vzorků.
  • kapacita paměti 525 500 teplotních sledování
  • čtyři kalibrační body: −196, −80, 0 a 100 °C
  • měření naměřených hodnot přes noc, víkend nebo pro jakékoliv časové období s průběžným protokolem
  • uživatelsky definovaný interval zaznamenávání dat 1 sledování/minutu po 1 sledování/24 hodin
  • paměti uchovává rok zaznamenaných dat při použití 1 minutových intervalů a déle při použití větších intervalů
  • indikátory stavu: Nízká baterie, plná paměť, USB přenos dat a aktivní stav alarmu
Hi/Lo alarms and time/date stamps: Alarm-tracking feature stores in memory each alarm event detailing when the alarm state occurred, as well as when the unit returned back to within range. Alarm-state indicators include visual LEDs, audio alerts and flashing LCD segments. Data for up to 10 different alarm events can be retrieved with the most current event viewable on the display.
Inteligentní alarm signalizuje podmínky ‚mimo rozsah: Když je zjištěn stav "mimo rozsah", spustí se inteligentní alarm. Inteligentní alarm obsahuje vizuální a zvukové indikátory, které signalizují až potvrzení, a to i v případě, že se parametr vrátí do rozsahu bez alarmů.
USB přenos dat: Tento měřič teploty kapalného dusíku umožňuje převedení zaznamenaných dat ve formátu CSV z teploměru na PC / Mac pomocí USB flash disku (není součástí dodávky). Specifický software není potřeba pro tento teploměr. Každý přístroj má jedinečné ID, které umožňuje více použití více jednotek na stejném místě.
Certifikace: Vícebodová kalibrace na jednotlivě očíslovaném certifikátu Traceable®, který zajišťuje přesnost kalibrační laboratoře ISO / IEC 17025: 2005 (1750.01) akreditované A2LA. Označuje sledovatelnost měření na jednotkách SI prostřednictvím NIST nebo jiných uznávaných národních měřicích institucí (NMI), které jsou signatáři dohody CIPM o vzájemném uznávání.
Informace o dodávce: Dodávány s nerezovými sondami (sondou), stojan, Velcro®, magnetickými proužky, držák na stěnu, certifikáty Traceable® a baterie.