Vlhkoměr VWR® Traceable® memory loc USB data logging DUAL s pevným záznamem dat sleduje hodnoty vlhkosti a teploty v laboratořích prostřednictvím vnějších i vnitřních senzorů. Toto zařízení lze použít v provozech dle 21 CFR 11.
- kapacita paměti je dostatečná pro 688086 záznamů vlhkosti a teploty
- údaje nelze v zařízení mazat ani přepisovat
- čtyři kalibrační body (25 °C a 50% RH (pro vnitřní i vnější senzory)
- rozsah teplot: 0 to 65 °C (vnitřní senzor), −20 to +70 °C (vnější senzor)
- rozsah vlhkosti: 0 to 95% nekondenzující (vnitřní a vnější senzor)
- LCD displej zobrazuje aktuální teplotu a vlhkost, současně s minimálními a maximálními dosaženými hodnotami každého parametru
- zaznamenává hodnoty teploty a vlhkosti v intervalech v rozmezí od 1 minuty do 12 hodin
- indikátory stavu: indikátor slabé baterie, zobrazení využití paměti v procentech (zaokrouhleno na 0,1%), zbývající dny do zaplnění paměti při aktuálním intervalu záznamu, symbol USB LCD indikuje stav stahování dat, blikající symboly LCD a zvukové alarmy
Vysoký/Nízký alarm a razítka s časem/datem: nezávislé nastavení alarmů obou parametrů - vlhkost a teplotu Funkce sledování alarmů ukládá každou událost do paměti s podrobnými informacemi o době výskytu alarmu a kdy došlo návratu jednotky zpět do povoleného rozsahu. Stav alarmu je indikován pomocí LED diod, zvukové výstrahy a blikajících LCD segmentů. Je možné vyvolat informace až o 30 různých událostech počínaje od poslední události.
Inteligentní alarm signalizuje hodnoty ‚mimo rozsah‘: Pokud jsou naměřeny hodnoty vlhkosti nebo teploty 'mimo povolený rozsah', spustí se inteligentní alarm. Inteligentní alarm s optickými a zvukovými indikátory signalizuje alarm dokud není potvrzen, nezávisle na tom, zda se parametry vrátí zpět do povoleného rozsahu.
Přenos dat pomocí USB: Tento záznamník umožňuje přenos dat zaznamenaných ve formátu CSV z teploměru na PC/Mac pomocí USB flash disku (není součástí dodávky). Není nutný žádný specifický software. Údaje z každé jednotky mohou být přepsána nebo upravena. Každý přístroj má jedinečné ID, díky kterému lze používat více jednotek na stejném místě.
Funkce záznamu: sledujte záznamy přes noc, o víkendu nebo v jakémkoli časovém období s průběžným datovým protokolem. Uživatelsky definovaný interval záznamu dat v rozsahu od jednoho záznamu/minutu až do jednoho záznamu/12 hodin. V paměti je možné uchovávat přibližně rok zaznamenaných dat při 1minutových intervalech, při delších intervalech je možné uložit záznamy za delší období.
Certifikace: vícebodová kalibrace na jednotlivě očíslovaném certifikátu Traceable®, zaručuje přesnost podle kalibrační laboratoře ISO/IEC 17025: 2005 (1750.01) akreditované A2LA. Označuje sledovatelnost měření v jednotkách SI prostřednictvím NIST nebo jiných uznávaných národních měřicích institucí (NMI), které jsou signatáři dohody CIPM o vzájemném uznávání.
Informace o dodávce: dodáváno s nerezovými sondami (sondou), stojanem, Velcro®, magnetickými proužky, držákem na stěnu, AC adaptérem, certifikáty Traceable® a bateriemi.
Upozornení: * hodnoty teploty
** hodnoty vlhkosti