Tisk…
Bezpečnostní vysoká obuv ESD typ „Rigger“, kozačka
Dodavatel: ELTEN
78671/38 78671/39 78671/40 78671/41 78671/42 78671/43 78671/44 78671/45 78671/46 78671/47 78671/48 78671/49 78671/50 78671/36 78671/37
114-8227EA 3250 CZK
114-8227 114-8228 114-8229 114-8230 114-8231 114-8232 114-8233 114-8234 114-8235 114-8236 114-8237 114-8238 114-8239 114-8225 114-8226
Bezpečnostní vysoká obuv ESD typ „Rigger“, kozačka
Obuv
Tyto ESD zimní bezpečnostní boty jsou vyrobeny z hovězí kůže s vycházkovou PU/PU podrážkou (Safety-Grip).
  • Zateplená podšívka
  • Vnitřní stélka ESD z teplého flísu v plné délce
  • Špička z PU pro ochranu svrchní kůže před oděrem
  • Nekovová mezipodešev odolná proti proražení
  • Ochranná ocelová špička (200 J)
Ideální pro použití v oblastech, kde se očekává vystavení vlhkosti a kde existuje riziko proražení špičatými a ostrými předměty.
Barva: hnědá
Certifikace: EN 61340-5-1 (ESD); EN ISO 20345; S3, SRC, CI.