Tisk…
Chlornan sodný ≥10% available chlorine, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
2880-48EA 0 CZK
2880-48 2880-41
Chlornan sodný ≥10% available chlorine, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Chlornan sodný
Vzorec: ClNaO
MDL Number: MFCD00011120
CAS číslo: 7681-52-9
UN: 3212
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Available Chlorine min. 10 %
Calcium (Ca) max. 0.001 %
Phosphate (as PO4) max. 0.0005 %