Tisk…
Hydroxid sodný 97.0-100.5% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: Avantor Performance Materials
7066-33EA 861 CZK
7066-33 7066-36 7066-38
Hydroxid sodný 97.0-100.5% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8,II