Tisk…
Hydroxid sodný solution 50%, Biotech Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
2622-35EA 16910 CZK
2622-35 2622-40 2622.9025PE 2622-SAMPLE 2622.9600
Hydroxid sodný solution 50%, Biotech Reagent, J.T.Baker®
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (NaOH) 49 - 51 %
Appearance (clear, colorless liquid) passes test
Potassium (K) max. 0.01 %
Identification (Na) passes test
Sodium Carbonate (Na2CO3) max. 1.0 %
Trace Impurities (in ppm) Chlorides (as Cl) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 2
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) max. 1