Tisk…
Hydroxid sodný 50% vodný roztok, AR®, Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: Avantor Performance Materials
Nebezpečí
7705-27EA 0 CZK
7705-06 7705-27 MACR7705-20 MACR7705-18 MACR7705-29 7705-08 MACR7705-26 MACR7705-04 MACR7705-25 MACR7705-69
Hydroxid sodný 50% vodný roztok, AR®, Macron Fine Chemicals™
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40 g/mol
Bod varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Bod tání: 12 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Assay (NaOH) 49.5 - 52.0 %
Identification Passes Test
Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.010 %
Chloride (Cl) ≤0.0025 %
Heavy Metals (as Ag) ≤0.0015 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.025 %
Phosphate (PO₄) ≤0.0005 %
Sulfate (SO₄) ≤0.0025 %
Sodium Carbonate (Na₂CO₃) ≤0.1 %
Appearance (clear, colorless liquid)